This product is a neat liquid with a purity of 98.8%. The average molecular weight is 616.82 g/mol, and the density is 0.960 g/mL. The molarity is calculated as (960 g/L ÷ 616.82 g/mol) * 0.9888 = 1.54 M.
PHR2731
Nonoxynol 9
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
α-(4-Nonylphenyl)-ω-hydroxynona(oxyethylene), 2-(4-Nonylphenoxy)ethanol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000755
Famille d'API
nonoxynol
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Hi morning, Recently we have bought Nonoxynol 9 (PHR2731-1G) but is liquid. I would like to know what the concentration is. Thanks in advance.