PHR2726
Carboxyméthylcellulose sodium salt
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Carboxyméthylcellulose de sodium
174,00 $
About This Item
174,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1096553
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
carboxymethylcellulose
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 2 g
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Clé InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable