PHR2313
Loratadine Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000605
Famille d'API
loratadine
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
Clé InChI
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C