PHR2264
Docosanol (n-Docosanol)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Docosanol, Behenyl alcohol
256,00 $
About This Item
256,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
docosanol
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
pb
180 °C/0.22 mmHg (lit.)
Pf
65-72 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
Clé InChI
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable