PHR2108
1,2–Dichloroethane solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,2–Dichloroethane solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601180
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 3x1.2 mL
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)