PHR2070
Efavirenz Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1234136
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1c2c(nc(c1)C3CC3)ccc(c2)Cl
InChI
1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
Clé InChI
CXGFIHCGWHSIQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable