PHR1660
Indapamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Indapamide, N-(4-Chloro-3-sulfamoylbenzamido)-2-methylindoline
136,00 $
About This Item
136,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 999
traceable to Ph. Eur. I0150000
traceable to USP 1338801
Famille d'API
indapamide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Clé InChI
NDDAHWYSQHTHNT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A3(6559)
Description générale
Indapamide is a diuretic that is categorized under the family of benzothiadiazines compounds.[1] It is an oral drug that is usually prescribed as an antihypertensive agent for patients with mild to moderate hypertension.[2]
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable