PHR1540
Letrozole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Letrozole, 4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylene)bisbenzonitrile
144,00 $
About This Item
144,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000685
traceable to USP 1356971
Famille d'API
letrozole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Clé InChI
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP19A1(1588)
Description générale
Letrozole is used for the treatment of breast cancer in hormone-dependent postmenopausal patients. The drug works by blocking the synthesis of estrogen, a causative agent for cancer.[1]
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable