PHR1224
Aminocaproic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
129,00 $
About This Item
129,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. A0420000
traceable to USP 1021000
Famille d'API
aminocaproic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
207-209 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable