PHR1181
2-Methylimidazole (Ondansetron Impurity F)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Methylimidazole, Ondansetron impurity F, 2-Methylglyoxaline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001320
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 0 °C)
Famille d'API
ondansetron
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
267-268 °C (lit.)
Pf
142-143 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
LXBGSDVWAMZHDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)