Principaux documents
PHL89701
Harmalol hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
11-Hydroxyharmalan hydrochloride, Harmidol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
This product is only sold via offline channels. Please Contact Customer Service
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥80.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N1CCC2=C3C(=CC(=O)C=C3)NC2=C1C.[H+]
InChI
1S/C12H12N2O.ClH/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;/h2-3,6,13-14H,4-5H2,1H3;1H
Clé InChI
LRNHCUPADIPJOY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable