Principaux documents
PHL83862
Isoescin IA
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Aescin C, Escin IVa
10 MG
1 020,00 $
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 020,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C55H86O24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1131.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 020,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥85.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@@]7([C@@H](CC([C@H]([C@@H]7O)OC(=O)\C(=C\C)\C)(C)C)C6=CC5)COC(=O)C)O)
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-44-43(68)55(22-72-24(3)59)26(17-50(44,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)60)75-49-41(77-48-38(66)36(64)34(62)28(20-57)74-48)39(67)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(65)35(63)33(61)27(1
Clé InChI
YOSIWGSGLDDTHJ-IVKVKCDBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable