Documents
PHL83337
Isorhamnetin 3-rutinoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Narcissoside, 3,4′,5,7-Tetrahydroxy 3′-methoxyflavone 3-rutinoside, 3-O-Methylquercetin 3-rutinoside, 3-Rutinosylisorhamnetin, Isorhamnetin 3-O-rutinoside, Isorhamnetin 3-rhamnoglucoside, Isorhamnetol 3-rutinoside, Narcissin, Quercetin 3′-methyl ether 3-rutinoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.54
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O[C@@H]([C@H](CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O1)O2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2OC3=C(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)OC5=CC(O)=CC(O)=C5C3=O
InChI
1S/C28H32O16/c1-9-18(32)21(35)23(37)27(41-9)40-8-16-19(33)22(36)24(38)28(43-16)44-26-20(34)17-13(31)6-11(29)7-15(17)42-25(26)10-3-4-12(30)14(5-10)39-2/h3-7,9,16,18-19,21-24,27-33,35-38H,8H2,1-2H3/t9-,16+,18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-/m1/s1
Clé InChI
UIDGLYUNOUKLBM-OWIBGMBDSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)