Principaux documents
PHL83264
Luteolin 7-methyl ether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavone, 3′-Hydroxygenkwanin, 7-O-Methylluteolin
10 MG
653,00 $
653,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
653,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
653,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
Clé InChI
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable