Principaux documents
PHL83103
(−)-Maackiain
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Inermine, Trifolirhizin aglycone
10 MG
954,00 $
954,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
954,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
954,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]2[C@@H](COc5c2ccc(c5)O)c3c1cc4c(c3)OCO4
InChI
1S/C16H12O5/c17-8-1-2-9-12(3-8)18-6-11-10-4-14-15(20-7-19-14)5-13(10)21-16(9)11/h1-5,11,16-17H,6-7H2/t11-,16-/m0/s1
Clé InChI
HUKSJTUUSUGIDC-ZBEGNZNMSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable