Principaux documents
PHL82867
(−)-Sophoranone
phyproof® Reference Substance
10 MG
837,00 $
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
837,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H36O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H](CC(=O)c3c1c(c(cc3)O)CC=C(C)C)c2cc(c(c(c2)CC=C(C)C)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C30H36O4/c1-18(2)7-10-21-15-23(16-22(29(21)33)11-8-19(3)4)28-17-27(32)25-13-14-26(31)24(30(25)34-28)12-9-20(5)6/h7-9,13-16,28,31,33H,10-12,17H2,1-6H3/t28-/m0/s1
Clé InChI
IORSRBKNYXPSDO-NDEPHWFRSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable