Principaux documents
PHL82343
trans-o-Coumaric acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, o-Coumaric acid
100 MG
703,00 $
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
703,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
1100900
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
~210 °C (dec.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
Clé InChI
PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable