PHL80493
Magnoflorine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Corytuberine methochloride, Escholine chloride, Thalictrine chloride
988,00 $
About This Item
988,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[N+]1([C@H]2Cc3c(c(c(cc3)OC)O)c4c2c(cc(c4[O-])OC)CC1)(C)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21(2)8-7-12-10-15(25-4)20(23)18-16(12)13(21)9-11-5-6-14(24-3)19(22)17(11)18;/h5-6,10,13H,7-9H2,1-4H3,(H-,22,23);1H/t13-;/m0./s1
Clé InChI
STVJLBTYWBXDBP-ZOWNYOTGSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable