P4419
Pridinol methanesulfonate salt
analytical standard
Synonyme(s) :
α,α-Diphenyl-1-piperidinepropanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.OC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H25NO.CH4O3S/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;1-5(2,3)4/h1-2,4-7,10-13,22H,3,8-9,14-17H2;1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
VNJHUUNVDMYCRH-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable