P3504
Ponceau S
Powder
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-[4-sulfophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulfonic acid sodium salt
Produits recommandés
Nom du produit
Ponceau S, BioReagent, suitable for electrophoresis
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Couleur
red to very dark red
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
ε (coefficient d'extinction)
≥330000 at 518-522 nm in deionized water at 0.015 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
Clé InChI
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Catégories apparentées
Description générale
The following are two common stain formulations:
0.1% Ponceau S (w/v) in 5% acetic acid
2% Ponceau S (w/v) in 30% TCA, 30% sulfosalicylic acid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable