O0290000
Oxymetazoline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3-Hydroxy-2,6-dimethyl-4-t-butylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxymetazoline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Clé InChI
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3