Principaux documents
NISTRM8323
Yeast protein extract
NIST®RM 8323
3 X 0.2 ML
1 470,00 $
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 X 0.2 ML
1 470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total protien content
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable