NIST92
Soda-lime glass
NIST® SRM® 92, (low boron)
1 390,00 $
About This Item
1 390,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 45 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Application(s)
glass & ceramic
Format
matrix material
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Clé InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Autres remarques
Aluminum (Al), Arsenic (As), Calcium (Ca), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Boron oxide (B2O3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Strontium (Sr), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Gallium (Ga), Beryllium (Be), Fluorine (F), Bismuth (Bi), Lithium (Li), Cadmium (Cd), Mercury (Hg), Cerium (Ce), Nickel (Ni), Cesium (Cs), Rubidium (Rb), Chromium (Cr), Selenium (Se), Cobalt (Co), Tin (Sn), Copper (Cu), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable