NIST911C
Cholestérol
NIST® SRM® 911c
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestène, 5-Cholestén-3β-ol
2 000,00 $
About This Item
2 000,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
pb
360 °C (lit.)
Pf
147-149 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
clinical research
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable