Principaux documents
NIST8568
Nitrate de potassium
NIST®SRM®
Synonyme(s) :
Potassium nitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
KNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.10
Numéro MDL:
Pureté isotopique
 15N
 17O
 18O
Conditionnement
pkg of 0.9 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
334 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen-15, Oxygen-18, Oxygen-17
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable