NIST693
Iron ore, Nimba
NIST® SRM® 693
987,00 $
About This Item
987,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 693_cert
SRM 693_SDS
Autres remarques
Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium Oxide (CaO), Iron (Fe), Magnesium Oxide (MgO), Manganese(II) Oxide (MnO), Phosphorus (P), Potassium Oxide (K2O),
Silicon Dioxide (SiO2), Sodium Oxide (Na2O), Titanium Dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Sulfur (S), Vanadium (V), Zirconium (Zr)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable