Principaux documents
NIST3116A
Erbium (Er) standard solution
NIST SRM 3116a
Synonyme(s) :
Erbium (Er) Standard Solution, Erbium nitrate
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Description générale
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable