Principaux documents
NIST2944
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2944, red emission
1 EA
5 890,00 $
5 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
5 890,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
5 890,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Conditionnement
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable