NIST2684C
Bituminous coal (nominal mass fraction 3 % sulfur)
NIST® SRM® 2684c
1 520,00 $
About This Item
1 520,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2684C_cert
SRM 2684C_SDS
Autres remarques
Mercury (Hg), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Bromine (Br), Calcium (Ca), Chlorine (Cl), Potassium (K), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Sodium (Na), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable