NIST2165
Low alloy steel
NIST® SRM® 2165
1 980,00 $
About This Item
1 980,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 2165_cert
SRM 2165_SDS
Autres remarques
Antimony (Sb), Arsenic (As), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Lead (Pb), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Silver (Ag) Sulfur (S), Tin (Sn), Titanium (Ti), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Carbon (C), Aluminum (Al), Bismuth (Bi), Magnesium (Mg), Selenium (Se), Silicon (Si), Tantalum (Ta), Tellurium (Te)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable