Principaux documents
NIST188
Potassium hydrogen tartrate
NIST® SRM® 188, pH standard
60 G
989,00 $
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
60 G
989,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
989,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 60 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
general analytical
Description générale
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C
Saturated potassium hydrogen tartrate solution as pH standard.
Lingane J J.
Analytical Chemistry, 19(10), 810-811 (1947)