Principaux documents
NIST182
Lithium ore (petalite)
NIST® SRM® 182
Synonyme(s) :
Petalite
About This Item
Formule linéaire :
LiAl(Si2O5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.26
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 45 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Al].[Li]
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
Clé InChI
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable