MilliporeSigma
Passer à
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
13 300,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116107
13 300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
NIST1662ANIST1689NIST2658A
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
format
mixture
format
-
format
mixture
packaging
pkg of cylinder
packaging
pkg of cylinder
packaging
pkg of cylinder
packaging
pkg of cylinder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Classe de stockage
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c