Principaux documents
NIST1661A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1661A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit NIST1661A n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
mixture
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Total hydrocarbons, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable