NIST1400
Bone ash
NIST® SRM® 1400
1 330,00 $
About This Item
1 330,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
5 yr
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
XRF: suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
matrix material
Catégories apparentées
Description générale
NIST1400_Cert
NIST1400_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- The certified values for this material are given in the NIST Certificate of Analysis.
Autres remarques
- Details on expiry, usage, and dissolution procedure are available in the NIST certificate.
- Notes on handling, storage, toxicological information, regulatory, transportation, and disposal are provided in the SDS.
Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Iron (Fe), Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silicon (Si), Sodium (Na), Aluminum (Al), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Copper (Cu), Flurine (F), Manganese (Mn), Selenium (Se)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable