Principaux documents
NIST1240C
Aluminum alloy 3004
NIST® SRM® 1240c
1 DISC
2 200,00 $
2 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 DISC
2 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of disk
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
Each unit of SRM 1240C contains a disk with a diameter of ~6.3 cm and a thickness of 19 mm.
SRM 1240C_cert
SRM 1240C_SDS
Caractéristiques et avantages
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values, expanded uncertainty coverage factor of elements in aluminum alloy.
  • The reference and information values of elements of aluminum alloy are presented as mass fractions.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
  • The certified values are metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as a percent.
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Silicon (Si), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Zinc (Zn), Titanium (Ti), Vanadium (V), Gallium (Ga)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Beryllium (Be), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Tin (Sn), Zirconium (Zr), Strontium (Sr), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable