Principaux documents
NIST1012
Flooring radiant panel
NIST® SRM® 1012
3 EA
813,00 $
813,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 EA
813,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
813,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of set (3)
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) consists of three sheets of kraft paperboard 104.1 cm long, by 25.4 cm wide and 3.05 mm thick. It is intended for use in checking the operation of flooring radiant panel test apparatus used to measure critical radiant flux. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1012_cert
SRM 1012_SDS
Autres remarques
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1