Principaux documents
N44
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 71.11 mPa.s (25 °C)
500 ML
173,00 $
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
173,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
173,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
71.11 mPa.s(25 °C)
Description générale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Yanfeng Liu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 65, 104778-104778 (2020-01-22)
The need of in vitro alternative methods has been increasing in toxicology research as well as in cosmetic industry in China recently. Following the establishment of China EpiSkin™ skin corrosion and irritation testing methods, both as stand-alone in vitro tests