Principaux documents
N3146
Sigma-Aldrich
L-(−)-Norépinéphrine (+)-bitartrate salt monohydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
L-(−)-Noradrénaline (+)-bitartrate salt monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO3 · C4H6O6 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Conditionnement
vial of 200 mg
Chaîne SMILES 
O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.C4H6O6.H2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t8-;1-,2-;/m01./s1
Clé InChI
LNBCGLZYLJMGKP-LUDZCAPTSA-N
Conditionnement
Supplied in amber screw-cap vials
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges