N1130000
Norcyclobenzaprine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclobenzaprine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N(CCC=C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3)C
InChI
1S/C19H19N/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3
Clé InChI
XECQQDXTQRYYBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement