N0800000
Nikethamide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Diethylnicotinamide, Nicotinic acid diethylamide, ‘Nikethamide’
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nikethamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
pb
296-300 °C (lit.)
Pf
23 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup