MGVS20
Medical Viscosity Standard
viscosity 2.0 mPa.s (25.00 °C)
About This Item
Produits recommandés
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Viscosité
2.0 mPa.s(25.00 °C)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)