M4627
1-Methylnicotinamide chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N-Methylnicotinic acid amide chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5%
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Clé InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)