M0430
Methyl cellulose
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis), meets USP testing specifications, viscosity: 400 cP
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Essai
26.0-33.0% (methoxyl group, on Dry Basis)
Forme
powder
Plage de pH utile
5.0-8.0 (2% in water)
Viscosité
320-480 cP, 2 % in water(20 °C)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Clé InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves