Principaux documents
IRMMIFCC467
Hemoglobin HbA0 (non-glycated)
IRMM®, certified reference material
Synonyme(s) :
Haemoglobin isolated from whole blood
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−70°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMMIFCC467
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable