Principaux documents
IRMM448
Genomic DNA of Camphylobacter jejuni (NCTC 11351)
IRMM®, certified reference material
1 EA
64,50 $
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
64,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
64,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
genomic analysis
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM448
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable