Principaux documents
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
5 G
2 620,00 $
2 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
2 620,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 620,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Pureté isotopique
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
IRMM018A
Informations légales
IRMM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable