ICS006
Chlorite IC Standard
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC ICS-006-100
Concentration
1000 μg/mL in H2O
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable