Principaux documents
ERMFC395K
Gas oil (CFPP, CP)
ERM®, certified reference material
2 X 27 ML
578,00 $
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 X 27 ML
578,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMFC395K
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C