ERMDA482IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, High Level
Synonyme(s) :
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Température de stockage
−70°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable